Merck
648876
Sigma-Aldrich
2-羟基-4-(三氟甲基)吡啶
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H4F3NO
CAS号:
分子量:
163.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
161-165 °C (lit.)
SMILES 字串
Oc1cc(ccn1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H4F3NO/c7-6(8,9)4-1-2-10-5(11)3-4/h1-3H,(H,10,11)
InChI 密鑰
IKHLLNMSMFVTLP-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3