Merck
647829
Sigma-Aldrich
PAMAM 树枝状聚合物,胱胺核,2.0 代 溶液
20 wt. % in methanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[NH2CH2CH2SSCH2CH2NH2]:(G=2);dendri PAMAM(NH2)16
分子量:
3348.36
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
描述
amino surface groups
品質等級
形狀
liquid
分子量
generation 2
特點
core type cystamine core
濃度
20 wt. % in methanol
號表面基團
16
bp
64.7 °C
密度
0.860 g/mL at 25 °C
儲存溫度
−20°C
包裝
单位重量包括了溶剂的重量
法律資訊
For research use only
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup