Merck
645095
Sigma-Aldrich
三[2-(异丙基氨基)乙基]胺
90%
别名:
N2-(1-Methylethyl)-N1,N1-bis[2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]-1,2-ethanediamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H36N4
分子量:
272.47
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
90%
折射率
n20/D 1.453
bp
120 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES 字串
CC(C)NCCN(CCNC(C)C)CCNC(C)C
InChI
1S/C15H36N4/c1-13(2)16-7-10-19(11-8-17-14(3)4)12-9-18-15(5)6/h13-18H,7-12H2,1-6H3
InChI 密鑰
XUIXOJXQJNMJGQ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
143.6 °F - closed cup
閃點(°C)
62 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)