Merck
644315
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-pyridinecarbaldehyde
97%
别名:
3-氟-4-吡啶甲醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H4FNO
CAS号:
分子量:
125.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.5170 (lit.)
bp
70 °C/25 mmHg (lit.)
密度
1.2550 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
fluoro
SMILES 字串
[H]C(=O)c1ccncc1F
InChI
1S/C6H4FNO/c7-6-3-8-2-1-5(6)4-9/h1-4H
InChI 密鑰
KLKQXQXSZCNWLZ-UHFFFAOYSA-N
相关类别
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
152.6 °F - closed cup
閃點(°C)
67 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)