Merck
641650
Sigma-Aldrich
氧化铜锌铁
nanopowder, <100 nm particle size (BET), 98.5% trace metals basis
别名:
氧化锌铜铁, 铜锌铁氧体, 锌铜铁氧体
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CuZnFe2O4
分子量:
304.62
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
98.5% trace metals basis
表单
nanopowder
粒径
<100 nm (BET)
密度
5.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
O1[Fe]O[Zn]O[Fe]O[Cu]1
InChI
1S/Cu.2Fe.4O.Zn
InChI key
NYDRUKPDHKDXDW-UHFFFAOYSA-N
法律信息
Product of Engi-Mat Co.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)