Merck
641626
Sigma-Aldrich
1-己基氯化镁 溶液
2.0 M in THF
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H13MgCl
CAS号:
分子量:
144.93
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
反應適用性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
2.0 M in THF
密度
0.965 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CCCCCC[Mg]Cl
InChI
1S/C6H13.ClH.Mg/c1-3-5-6-4-2;;/h1,3-6H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
ODOOOEXDBNGOOF-UHFFFAOYSA-M
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-13.0 °F
閃點(°C)
-25 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)