Merck
639885
Sigma-Aldrich
6-溴-3,4-二氢-2(1H)-萘酮
97%
别名:
6-溴-2-四氢萘酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H9BrO
CAS号:
分子量:
225.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Brc1ccc2CC(=O)CCc2c1
InChI
1S/C10H9BrO/c11-9-3-1-8-6-10(12)4-2-7(8)5-9/h1,3,5H,2,4,6H2
InChI 密鑰
BYHKDUFPSJWJDI-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)