Merck
638501
Sigma-Aldrich
2-(乙硫基)乙胺
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2SCH2CH2NH2
CAS号:
分子量:
105.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
折射率
n20/D 1.4900
bp
159-160 °C/760 mmHg (lit.)
密度
0.946 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CCSCCN
InChI
1S/C4H11NS/c1-2-6-4-3-5/h2-5H2,1H3
InChI 密鑰
HJCTVUWPHAZTLI-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
134.6 °F - closed cup
閃點(°C)
57 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter