Merck
632376
Sigma-Aldrich
叔戊基-13C3 甲酯
99 atom % 13C, 97% (CP)
别名:
2-methoxy-2-(methyl-13C)-butane-1,4-13C2
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C3C3H14O
分子量:
105.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352112
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
方案
97% (CP)
沸点
85-86 °C (lit.)
密度
0.815 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+3
SMILES字符串
COC([13CH3])([13CH3])C[13CH3]
InChI
1S/C6H14O/c1-5-6(2,3)7-4/h5H2,1-4H3/i1+1,2+1,3+1
InChI key
HVZJRWJGKQPSFL-VMIGTVKRSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
19.4 °F - closed cup
闪点(°C)
-7 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)