化驗
97%
形狀
solid
mp
167-171 °C (lit.)
官能基
ester
ketone
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(=O)c1c(O)ccc2C=CC(=O)Oc12
InChI
1S/C11H8O4/c1-6(12)10-8(13)4-2-7-3-5-9(14)15-11(7)10/h2-5,13H,1H3
InChI 密鑰
XWYMACPLPPQCHC-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3