Merck
617555
Sigma-Aldrich
2,4,6-三溴苯胺-13C6
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C6H4Br3N
分子量:
335.77
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
質量偏移
M+6
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
N[13c]1[13c](Br)[13cH][13c](Br)[13cH][13c]1Br
InChI
1S/C6H4Br3N/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI 密鑰
GVPODVKBTHCGFU-IDEBNGHGSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)