Merck
616869
Sigma-Aldrich
环辛烷-d16
98 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C8D16
分子量:
128.31
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
化驗
99% (CP)
bp
151 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
密度
0.951 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+16
SMILES 字串
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C8H16/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h1-8H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2
InChI 密鑰
WJTCGQSWYFHTAC-SADLKCKLSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
82.4 °F - closed cup
閃點(°C)
28.00 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)