Merck
616346
Sigma-Aldrich
2,6-二甲基-d6-硝基苯
98 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8D6H3NO2
分子量:
157.20
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
品質等級
化驗
99% (CP)
bp
225 °C
mp
14-16 °C (lit.)
密度
1.153 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+6
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])c1cccc(c1[N+]([O-])=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9(10)11/h3-5H,1-2H3/i1D3,2D3
InChI 密鑰
HDFQKJQEWGVKCQ-WFGJKAKNSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
188.6 °F
閃點(°C)
87 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)