Merck
613703
Sigma-Aldrich
1-丙醇-3,3,3-d3
99 atom % D
别名:
丙醇-3,3,3-d3
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CD3CH2CH2OH
CAS号:
分子量:
63.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % D
品質等級
化驗
99% (CP)
bp
97 °C (lit.)
mp
-127 °C (lit.)
密度
0.840 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+3
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])CCO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i1D3
InChI 密鑰
BDERNNFJNOPAEC-FIBGUPNXSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
71.6 °F - closed cup
閃點(°C)
22 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)