Merck
612979
Supelco
氯仿 溶液
NMR reference standard, 1% in acetone-d6 (99,9 atom % D), TMS 0.1 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
NMR reference standard
品質等級
成份
TMS, 0.1%
濃度
1% in acetone-d6 (99,9 atom % D)
技術
NMR: suitable
NRM管尺寸
5 mm × 8 in.
格式
single component solution
SMILES 字串
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI 密鑰
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特點和優勢
1H line shape
數量
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Liver,Kidney
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
1.4 °F
閃點(°C)
-17 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)