Merck
607657
Sigma-Aldrich
L-亮氨酸-2-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCH213CH(15NH2)CO2H
分子量:
133.16
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
质量水平
旋光性
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 5 M HCl
技术
bio NMR: suitable
mp
>300 °C (lit.)
质量偏移
M+2
SMILES字符串
CC(C)C[13C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i5+1,7+1
InChI key
ROHFNLRQFUQHCH-VZRCWKLKSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)