Merck
606782
Sigma-Aldrich
四氟化碳-12C
99.9 atom % 12C
别名:
四氟甲烷-12C
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
12CF4
分子量:
87.99
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
描述
13C-depleted
同位素純度
99.9 atom % 12C
質量偏移
depleted
SMILES 字串
F[12C](F)(F)F
InChI
1S/CF4/c2-1(3,4)5/i1+0
InChI 密鑰
TXEYQDLBPFQVAA-IGMARMGPSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Gas cylinder
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Press. Gas Liquefied gas
儲存類別代碼
2A - Gases
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)