Merck
604410
Sigma-Aldrich
十二烷基(苯-13C6)
99 atom % 13C, 97% (CP)
别名:
月桂基(苯-13C6)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13C6H5-(CH2)11CH3
分子量:
252.39
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
97% (CP)
質量偏移
M+6
SMILES 字串
CCCCCCCCCCC[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C17H28/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-14-17-15-12-10-13-16-17/h10,12-13,15-16H,2-9,11,14H2,1H3/i10+1,12+1,13+1,15+1,16+1,17+1
InChI 密鑰
XBEADGFTLHRJRB-QPXULEPBSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
228.2 °F - closed cup
閃點(°C)
109 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)