Merck
603600
Sigma-Aldrich
1,4-丁二醇-13C4
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HO13CH2(13CH2)213CH2OH
分子量:
94.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
化驗
99% (CP)
bp
230 °C (lit.)
mp
16 °C (lit.)
密度
1.061 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+4
SMILES 字串
O[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C4H10O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChI 密鑰
WERYXYBDKMZEQL-JCDJMFQYSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
273.2 °F
閃點(°C)
134 °C