Merck
603503
Sigma-Aldrich
Ethanol-2-13C solution
95% in H2O, 99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13CH3CH2OH
分子量:
47.06
分類程式碼代碼:
12191502
同位素純度
99 atom % 13C
濃度
95% in H2O
密度
0.801 g/mL at 25 °C
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
48.2 °F - closed cup
閃點(°C)
9 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)