Merck
603147
Sigma-Aldrich
水- 18 O
80 atom % 18O
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H218O
CAS号:
分子量:
20.02
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352303
PubChem物質ID:
描述
Normalized with respect to hydrogen
同位素純度
80 atom % 18O
分子量
19.62 g/mol
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
密度
1.11 g/mL at 20 °C (lit.)
質量偏移
M+2
SMILES 字串
[18OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+2
InChI 密鑰
XLYOFNOQVPJJNP-NJFSPNSNSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1