Merck
601403
Sigma-Aldrich
氯化锂-6Li
95 atom % 6Li, 99% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
6LiCl
CAS号:
分子量:
41.47
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
95 atom % 6Li
方案
99% (CP)
表单
solid
mp
605 °C (lit.)
质量偏移
M-1
SMILES字符串
[6Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1/i;1-1
InChI key
KWGKDLIKAYFUFQ-HCMAANCNSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)