Merck
600121
Sigma-Aldrich
N-甲基二乙醇胺-15N
98 atom % 15N
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(HOCH2CH2)215NCH3
CAS号:
分子量:
120.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % 15N
bp
246-248 °C
質量偏移
M+1
SMILES 字串
C[15N](CCO)CCO
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6(2-4-7)3-5-8/h7-8H,2-5H2,1H3/i6+1
InChI 密鑰
CRVGTESFCCXCTH-PTQBSOBMSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)