Merck
597120
Sigma-Aldrich
油酰基-1-13C-L-肉毒碱 盐酸盐
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CC24H47NO4 · HCl
分子量:
463.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
形狀
solid
mp
133-135 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[Cl-].CCCCCCCC\C=C/CCCCCCC[13C](=O)O[C@H](CC(O)=O)C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C25H47NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25(29)30-23(21-24(27)28)22-26(2,3)4;/h12-13,23H,5-11,14-22H2,1-4H3;1H/b13-12-;/t23-;/m1./s1/i25+1;
InChI 密鑰
JPDKUMDAMZLOJR-NFAQBHBBSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)