Merck
594091
Sigma-Aldrich
铵-15N,d4 重水 溶液
~3 N in D2O, 99 atom % 15N, 98 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
15ND4OD/D2O soln.
CAS号:
分子量:
41.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352119
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 15N
98 atom % D
濃度
~3 N in D2O
技術
bio NMR: suitable
密度
1.082 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+6
SMILES 字串
[O-][2H].[2H][15N+]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2/i1+1;/hD5
InChI 密鑰
VHUUQVKOLVNVRT-WWGYPZNKSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)