Merck
593303
Sigma-Aldrich
1-烟酰氧基-13C6 琥珀酰亚胺
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C6C4H8N2O4
分子量:
226.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
形狀
solid
分子量
226.08 by atom % calculation
mp
139-140 °C (lit.)
質量偏移
M+6
SMILES 字串
O=C1CCC(=O)N1O[13C](=O)[13c]2[13cH][13cH][13cH]n[13cH]2
InChI
1S/C10H8N2O4/c13-8-3-4-9(14)12(8)16-10(15)7-2-1-5-11-6-7/h1-2,5-6H,3-4H2/i1+1,2+1,5+1,6+1,7+1,10+1
InChI 密鑰
CWBHSNGMXKJGSM-MCDWIBCPSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)