Merck
591637
Sigma-Aldrich
聚(2,2,3,3-四氟丙基甲基丙烯酸酯)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH2C(CH3)(CO2CH2CF2CHF2)]n
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
形狀
solid
折射率
n20/D 1.417 (lit.)
轉變溫度
Tg (DSC) 68 °C(lit.)
溶解度
DMSO: soluble
NMP: soluble
THF: soluble
methylene chloride: soluble
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
折射率(RI或n)对于光波导和眼科装置等光学应用非常重要。基于其独特的折射率特性和良好的光学透明度,聚合物材料还可用作太阳能电池、显示器和隐形眼镜的抗反射涂层。
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.
查看所有结果