Merck
588571
Sigma-Aldrich
Butyric-3,3,4,4,4-d5 acid sodium salt
98 atom % (D)
别名:
Sodium butyrate-3,3,4,4,4-d5
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CD3CD2CH2COONa
分子量:
115.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352001
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
98 atom % (D)
表单
solid
分子量
115.02 by atom % calculation
mp
250-253 °C (lit.)
质量偏移
M+5
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)/i1D3,2D2
InChI key
FERIUCNNQQJTOY-ZBJDZAJPSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)