Merck
587761
Sigma-Aldrich
棕榈酸-15,16-13C2
99 atom % 13C
别名:
十六烷酸-15,16-13C2
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13CH313CH2(CH2)13CO2H
CAS号:
分子量:
258.41
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
mp
61-64 °C (lit.)
質量偏移
M+2
SMILES 字串
[13CH3][13CH2]CCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i1+1,2+1
InChI 密鑰
IPCSVZSSVZVIGE-ZDOIIHCHSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)