Merck
586374
Sigma-Aldrich
4-氯苯甲酰乙腈
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H4COCH2CN
CAS号:
分子量:
179.60
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
129-133 °C (lit.)
官能基
chloro
ketone
nitrile
SMILES 字串
Clc1ccc(cc1)C(=O)CC#N
InChI
1S/C9H6ClNO/c10-8-3-1-7(2-4-8)9(12)5-6-11/h1-4H,5H2
InChI 密鑰
JYOUFPNYTOFCSJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)