化驗
97%
形狀
solid
mp
150-154 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)c1ccc(o1)-c2ccccc2
InChI
1S/C11H8O3/c12-11(13)10-7-6-9(14-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,12,13)
InChI 密鑰
GUOMINFEASCICM-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3