Merck
574430
Sigma-Aldrich
5-溴噻吩-2-甲腈
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H2BrNS
CAS号:
分子量:
188.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
折射率
n20/D 1.6190 (lit.)
密度
1.694 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Brc1ccc(s1)C#N
InChI
1S/C5H2BrNS/c6-5-2-1-4(3-7)8-5/h1-2H
InChI 密鑰
YVVHCBNJWHPMCQ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3