Merck
563072
Sigma-Aldrich
3-甲氧基苯乙烯
97%
别名:
1-乙烯基-3-甲氧基苯, 1-甲氧基-3-苯乙烯, 3-甲氧基苯乙烯, m-乙烯基苯甲醚, m-甲氧基苯乙烯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H4(OCH3)CHCH2
CAS号:
分子量:
134.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
折射率
n20/D 1.5540 (lit.)
bp
204-205 °C (lit.)
密度
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C9H10O/c1-3-8-5-4-6-9(7-8)10-2/h3-7H,1H2,2H3
InChI 密鑰
PECUPOXPPBBFLU-UHFFFAOYSA-N
一般說明
采用 1000ppm 的对叔丁基儿茶酚进行抑制
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
172.0 °F - closed cup
閃點(°C)
77.78 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)