Merck
562467
Sigma-Aldrich
1-氯-4-羟基异喹啉
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C9H5NClOH
CAS号:
分子量:
179.60
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
184-188 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES 字串
Oc1cnc(Cl)c2ccccc12
InChI
1S/C9H6ClNO/c10-9-7-4-2-1-3-6(7)8(12)5-11-9/h1-5,12H
InChI 密鑰
JEVLGPVFFYUBRI-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)