化驗
97%
mp
100-104 °C (lit.)
SMILES 字串
CCC1=C(C)CNC1=O
InChI
1S/C7H11NO/c1-3-6-5(2)4-8-7(6)9/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9)
InChI 密鑰
YCTNTSVMJWIYTQ-UHFFFAOYSA-N
一般說明
3-乙基-4-甲基-3-吡咯啉-2-酮是一种五元 α,β-不饱和内酰胺衍生物,在药物化学中具有多种应用。可以使用以下物质作为原材料来合成该化合物:
- 烯丙基胺,通过钯(II)辅助环化
- 4-甲氧基苄胺,通过环合复分解策略
- 3-乙基-1-(4-甲氧基苄基)-4-甲基-1,5-二氢-2H-吡咯-2-酮
應用
3-乙基-4-甲基-3-吡咯啉-2-酮(3-乙基-4-甲基-1,5-二氢-2H-吡咯-2-酮)可用作合成格列美脲(抗糖尿病药)及其衍生物(磺脲类药物)的前体。它也可用于制备 2-乙基-3-甲基-(10H)-
二吡啶-1-酮。
二吡啶-1-酮。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Molecular recognition studies with a simple dipyrrinone.
Tetrahedron, 63(52), 12994-12999 (2007)
Synthesis of 3-Ethyl-4-methyl-1, 5-dihydro-2H-pyrrol-2-one by Novel Palladium (II)-Catalyzed Cyclization and Ring-Closing Metathesis.
Synthesis, 47(07), 955-960 (2015)