Merck
555460
Sigma-Aldrich
4-三氟甲硫基苄胺
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3SC6H4CH2NH2
分子量:
207.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
折射率
n20/D 1.5040 (lit.)
bp
224-225 °C/760 mmHg (lit.)
密度
1.310 g/mL (lit.)
SMILES 字串
NCc1ccc(SC(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C8H8F3NS/c9-8(10,11)13-7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-4H,5,12H2
InChI 密鑰
LACURGWEZCFLBO-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
174.9 °F - closed cup
閃點(°C)
79.4 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter