Merck
546712
Sigma-Aldrich
亚细亚酸
97%
别名:
2α, 23-二羟基熊果酸, NSC 166063, 达玛醇酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C30H48O5
CAS号:
分子量:
488.70
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
mp
325-330 °C (lit.)
官能团
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES字符串
C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)C[C@@H](O)[C@H](O)[C@@](C)(CO)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2[C@H]1C)C(O)=O
InChI
1S/C30H48O5/c1-17-9-12-30(25(34)35)14-13-28(5)19(23(30)18(17)2)7-8-22-26(3)15-20(32)24(33)27(4,16-31)21(26)10-11-29(22,28)6/h7,17-18,20-24,31-33H,8-16H2,1-6H3,(H,34,35)/t17-,18+,20-,21-,22-,23+,24+,26+,27+,28-,29-,30+/m1/s1
InChI key
JXSVIVRDWWRQRT-UYDOISQJSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
积雪草酸衍生物合成的起始物料:
  • 抗癌药
  • 糖原磷酸化酶抑制剂
  • 肝保护剂
生化/生理作用
积雪草酸常用于伤口愈合。积雪草酸具有抗氧化、抗炎和神经保护属性
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)