Merck
540439
Sigma-Aldrich
2-(三氟甲基)-1,4-亚苯基二胺
97%
别名:
2,5-二氨基三氟甲苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3C6H3(NH2)2
CAS号:
分子量:
176.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
54-58 °C (lit.)
SMILES 字串
Nc1ccc(N)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H7F3N2/c8-7(9,10)5-3-4(11)1-2-6(5)12/h1-3H,11-12H2
InChI 密鑰
ZQQOGBKIFPCFMJ-UHFFFAOYSA-N
一般說明
2-(Trifluoromethyl)-1,4-phenylenediamine (2,5-Diaminobenzotrifluoride, 2-(trifluoromethyl)benzene-1,4-diamine) can be prepared from 5-acetamido-2-aminobenzotrifluoride.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
Substituted styrenes. VI. syntheses of the isomeric formylstyrenes and o-and m-vinylbenzoic acid
Dale WJ, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 26(7), 2225-2227 (1961)