Merck
537918
Sigma-Aldrich
3-(乙二胺基)丙基硅胶
200-400 mesh, extent of labeling: 1.4 mmol/g loading
别名:
二胺-3 官能化硅胶
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
反应适用性
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
质量水平
标记范围
1.4 mmol/g loading
表面积
500 m2/g
粒径
200-400 mesh
孔径
60 Å pore size
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O=[SiH2].CCCNCCN
InChI
1S/C5H14N2.H2OSi/c1-2-4-7-5-3-6;1-2/h7H,2-6H2,1H3;2H2
InChI key
RTSSTXAEEVVOBI-UHFFFAOYSA-N
应用
金属清除剂:Zn、Ni(II)、Pb、Cd 和 Hg
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)