About This Item
线性分子式:
[CH3(CH2)17]2NOH
CAS号:
分子量:
537.99
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
推荐产品
表单
powder
质量水平
浓度
65%
mp
96-99 °C (lit.)
溶解性
H2O: insoluble
SMILES字符串
CCCCCCCCCCCCCCCCCCN(O)CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H75NO/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37(38)36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h38H,3-36H2,1-2H3
InChI key
ITUWQZXQRZLLCR-UHFFFAOYSA-N
应用
紫外光稳定剂。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1