Merck
534099
Sigma-Aldrich
2-溴苯乙胺
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6H4CH2CH2NH2
CAS号:
分子量:
200.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
折射率
n20/D 1.5770 (lit.)
bp
253 °C (lit.)
密度
1.396 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
bromo
SMILES 字串
NCCc1ccccc1Br
InChI
1S/C8H10BrN/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10/h1-4H,5-6,10H2
InChI 密鑰
ITRNQMJXZUWZQL-UHFFFAOYSA-N
一般說明
储存时颜色可变暗
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Daniel B Straus et al.
ACS nano, 14(3), 3621-3629 (2020-03-03)
We report a family of two-dimensional hybrid perovskites (2DHPs) based on phenethylammonium lead iodide ((PEA)2PbI4) that show complex structure in their low-temperature excitonic absorption and photoluminescence (PL) spectra as well as hot exciton PL. We replace the 2-position (ortho) H