About This Item
线性分子式:
(C6H5)2I(CF3SO3)
CAS号:
分子量:
430.18
Beilstein:
3582403
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
推荐产品
等級
electronic grade
描述
Total acid <2 × 10-3 mol/kg
Total base <2 × 10-3 mol/kg
化驗
≥99%
mp
180-181 °C (lit.)
溶解度
PGMEA: ~1%
γ-butyrolactone: ~25%
ethyl lactate: ~5%
SMILES 字串
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[I+](c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10I.CHF3O3S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-10H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI 密鑰
SBQIJPBUMNWUKN-UHFFFAOYSA-M
應用
阳离子光引发剂。光酸产生剂。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3