Merck
529729
Sigma-Aldrich
反式-苯乙烯-α,β-d2
≥96 atom % D, ≥98% (CP), contains hydroquinone-d6 as stabilizer
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H6CD=CD2
CAS号:
分子量:
106.16
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
≥96 atom % D
品質等級
化驗
≥98% (CP)
包含
hydroquinone-d6 as stabilizer
折射率
n20/D 1.546 (lit.)
bp
50-51 °C/25 mmHg (lit.)
密度
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
質量偏移
M+2
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[2H]\C=C(/[2H])c1ccccc1
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2/i1D,2D/b2-1-
InChI 密鑰
PPBRXRYQALVLMV-ITQDIREFSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
88.0 °F - closed cup
閃點(°C)
31.1 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)