化驗
98%
折射率
n20/D 1.573 (lit.)
bp
229 °C (lit.)
密度
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CN(CCO)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13NO/c1-10(7-8-11)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,11H,7-8H2,1H3
InChI 密鑰
VIIZJXNVVJKISZ-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter