Merck
510432
Sigma-Aldrich
6-庚烯腈
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2C=CH(CH2)4CN
CAS号:
分子量:
109.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
折射率
n20/D 1.433 (lit.)
bp
75-78 °C/13 mmHg (lit.)
密度
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
allyl
nitrile
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C=CCCCCC#N
InChI
1S/C7H11N/c1-2-3-4-5-6-7-8/h2H,1,3-6H2
InChI 密鑰
ZLWQKLRMIQIHKQ-UHFFFAOYSA-N
一般說明
6-Heptenenitrile, also known as 6-cyano-1-hexene, is an aliphatic nitrile.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
180.0 °F - closed cup
閃點(°C)
82.2 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)