Merck
493171
Sigma-Aldrich
O-甲基异脲-13C 盐酸盐
99 atom % 13C
别名:
Carbamimidic, methyl ester, monohydrochloride-13C acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3O13C(=NH)NH2 · HCl
分子量:
111.54
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
形狀
solid
技術
protein expression: suitable
mp
122-132 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
Cl.CO[13C](N)=N
InChI
1S/C2H6N2O.ClH/c1-5-2(3)4;/h1H3,(H3,3,4);1H/i2+1;
InChI 密鑰
MUDVUWOLBJRUGF-CGOMOMTCSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)