Merck
492639
Sigma-Aldrich
甘油-1,3-13C2
99 atom % 13C
别名:
1,2,3-Propanetriol-1,3-13C2, 13C Labeled glycerol, Glycerin-1,3-13C2
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(HO13CH2)2CHOH
分子量:
94.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
化驗
99% (CP)
技術
bio NMR: suitable
折射率
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C (lit.)
mp
20 °C (lit.)
密度
1.288 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+2
SMILES 字串
O[13CH2]C(O)[13CH2]O
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i1+1,2+1
InChI 密鑰
PEDCQBHIVMGVHV-ZDOIIHCHSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
320.0 °F - closed cup
閃點(°C)
160 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Isotopic Labeling for NMR Spectroscopy of Biological Solids;