Merck
492523
Sigma-Aldrich
氟哌噻吨-2,4,16,16-d4
98 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18D4H16O2
分子量:
272.37
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % D
品質等級
形狀
solid
光學活性
[α]25/D 325°, c = 2 in ethanol
技術
mass spectrometry (MS): suitable
mp
238-240 °C (lit.)
質量偏移
M+4
SMILES 字串
[2H]c1cc2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC([2H])([2H])C4=O)C3=CCc2c([2H])c1O
InChI
1S/C18H20O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3-5,10,14,16,19H,2,6-9H2,1H3/t14-,16+,18+/m1/s1/i3D,7D2,10D
InChI 密鑰
WKRLQDKEXYKHJB-DLIXUXMWSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Carc. 2 - Repr. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)