Merck
492469
Sigma-Aldrich
甲瓦龙酸内酯-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
别名:
DL-甲瓦龙酸-1-13C 内酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CC5H10O3
CAS号:
分子量:
131.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
化驗
98% (CP)
形狀
solid
折射率
n20/D 1.473 (lit.)
bp
150 °C/5 mmHg (lit.)
mp
28 °C (lit.)
質量偏移
M+1
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC1(O)CCO[13C](=O)C1
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3/i5+1
InChI 密鑰
JYVXNLLUYHCIIH-HOSYLAQJSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113.00 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)