Merck
491055
Sigma-Aldrich
1,10-菲咯啉-d8
98 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12D8N2
CAS号:
分子量:
188.25
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % D
品質等級
形狀
solid
mp
114-117 °C (lit.)
質量偏移
M+8
SMILES 字串
[2H]c1nc2c3nc([2H])c([2H])c([2H])c3c([2H])c([2H])c2c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C12H8N2/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1/h1-8H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
InChI 密鑰
DGEZNRSVGBDHLK-PGRXLJNUSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Skull and crossbonesEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)